Learn More
Cimetidina EP Impureza H, Mikromol™
Código de producto. 30460983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460983 4 x 25 mg 100 miligramos
17939609 100 mg 100 miligramos
18030800 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460983 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0020.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cimetidina EP Impureza H, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
CAS 74886-59-2
Nombres de analitos o componentes 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H18 N8 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Imp. H (EP), Cimetidine Imp. H (EP), 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Impurity H, Cimetidine Impurity H, Cimetidine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18)
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=NC#N)NCCSSCCNC(=NC#N)NC
Nombre IUPAC 2-ciano-1-[2-[2-[(N'-ciano-N-metilcarbamimidoil)amino]etildisulfanil]etil]-3-metilguanidina
Peso molecular (g/mol) 314.43
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1096 g/mol