Learn More
Cimetidina EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Cimetidina EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine) |
| CAS | 74886-59-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H18 N8 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Imp. H (EP), Cimetidine Imp. H (EP), 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Impurity H, Cimetidine Impurity H, Cimetidine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18) |
| SMILES | CNC(=NC#N)NCCSSCCNC(=NC#N)NC |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-1-[2-[2-[(N'-ciano-N-metilcarbamimidoil)amino]etildisulfanil]etil]-3-metilguanidina |
| Mostrar más |