Learn More
Cimetidina EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30050658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050658 25 mg 25 miligramos
30050372 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050658 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0020.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cimetidina EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea
CAS 52378-40-2
Nombres de analitos o componentes 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N5 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Imp. A (EP), Cimetidine Imp. A (EP), 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Impurity A, Cimetidine Impurity A, Cimetidine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5S2/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES CSC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Nombre IUPAC N'-ciano-N-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]carbamimidotioato de metilo
Peso molecular (g/mol) 269.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0769 g/mol