Learn More
Cimetidina-d3, TRC
Código de producto. 30352283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30352283 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30352283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44165210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Cimetidine-d3
CAS 1185237-29-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 D3 H13 N6 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Cyano-1-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]-3-(trideuteriomethyl)guanidine, 2-Cyano-1-(methyl-d3)-3-[-2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-(methyl-d3)-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Cimetidine-d3, Cimetidine-D3 (N-methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Nombre IUPAC 2-ciano-1-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]-3-(trideuteriometil)guanidina
Peso molecular (g/mol) 255.358
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.135
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.