Learn More
Cimetidina-d3, TRC
Código de producto. 30352283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30352283 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30352283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44165210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidine-d3
CAS 1185237-29-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 D3 H13 N6 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Cyano-1-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]-3-(trideuteriomethyl)guanidine, 2-Cyano-1-(methyl-d3)-3-[-2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-(methyl-d3)-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Cimetidine-d3, Cimetidine-D3 (N-methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Nombre IUPAC 2-ciano-1-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]-3-(trideuteriometil)guanidina
Peso molecular (g/mol) 255.358
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.135
Porcentaje de pureza >95