Learn More
Cimetidina-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cimetidine-d3 |
| CAS | 1185237-29-9 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H13 N6 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2-Cyano-1-[2-[(5-methyl-1 H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]-3-(trideuteriomethyl)guanidine, 2-Cyano-1-(methyl-d3)-3-[-2-[[(5-methyl-1 H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-(methyl-d3)-N''-[2-[[(4-methyl-1 H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Cimetidine-d3, Cimetidine-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-1-[2-[(5-metil-1 H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]-3-(trideuteriometil)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 255.358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.135 g/mol |
| Mostrar más |