Learn More
Dihidrocloruro de amida de cimetida, TRC
Código de producto. 30353331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353331 5 mg 5 miligramos
30350694 25 mg 25 miligramos
30352833 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4416605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52568-80-6
Fórmula molecular C10 H18 N6 O S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 343.28
Sinónimo 1-[(Methylamino)[[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]amino]methylene]urea Dihydrochloride, Cimetidine Hydrochloride Imp. C (EP) as Dihydrochloride, Cimetidine Amide Dihydrochloride, Cimetidine Imp. C (EP) as Dihydrochloride
Nombre IUPAC [metilamino-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etilamino]metilideno]urea; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CNC(=NC(=O)N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidine Amide Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N6OS.2ClH/c1-7-8(15-6-14-7)5-18-4-3-13-10(12-2)16-9(11)17;;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)(H4,11,12,13,16,17);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0796
Porcentaje de pureza >95%