Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cimetidina
Código de producto. 17251206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17251206 25 g 25 g
17241206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17251206 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467520250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51481-61-9
Fórmula molecular C10H16N6S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidina
Cantidad 25 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: solución acuosa ligeramente soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, ácido acético glacial, ligeramente soluble en etanol, insoluble en éter
Punto de fusión De 141,0 °C a 143,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,32
Clave InChI AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
Nombre IUPAC N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Peso molecular (g/mol) 252.34