Learn More
Cimaterol, TRC
Código de producto. 30134910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134910 25 mg 25 miligramos
30134907 50 mg 50 miligramos
30006584 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44160025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54239-37-1
Fórmula molecular C12 H17 N3 O
Peso molecular (g/mol) 219.28
Sinónimo 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile, CL 263780, Cimaterol
Nombre IUPAC 2-amino-5-[1-hidroxi-2-(propano-2-ilamino)etil]benzonitrilo
SMILES CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimaterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1372
Porcentaje de pureza >95%