Learn More
Cimaterol-d7, TRC
Código de producto. 30365664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30365664 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4416021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimaterol D7
CAS 1228182-44-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H7 H10 N3 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]benzonitrile, D7-Cimaterol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-amino-5-[2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-1-hidroxietil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 226.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1811
Porcentaje de pureza >95