Learn More
Cimaterol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317165 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317165 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11666350AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimaterol
CAS 54239-37-1
Nombres de analitos o componentes Cimaterol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile, CL 263780, Cimaterol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
Nombre IUPAC 2-amino-5-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benzonitrilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 219.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1372 g/mol