Descripción
Obtenga un control preciso de agitación para los protocolos rutinarios mediante los agitadores digitales de la serie Thermo Scientific™ Cimarec+™. Los agitadores de la serie Cimarec+ están disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
- Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Protección contra salpicaduras opcional
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Specifications
Specifications
| Velocidad | De 50 a 1500 rpm |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Capacidad | 1 L |
| Pantalla | LED |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10 x 5 x 3,6 in (25,4 x 12,7 x 9,1cm) |
| Área de la superficie de la placa superior (imperial) | 4,25 x 4,25 in |
| Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 10,8 x 10,8 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Show More |
Garantía: sujeto a 3 años de garantía.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.