Learn More
Thermo Scientific™ Serie de agitadores Cimarec+™
Código de producto. 15403610 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de la superficie de la placa superior (imperial):
10,25 x 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 x 7,25 in
Material de la placa superior:
Cerámica
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón:
AUS/CN/UE/Reino Unido
Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de la superficie de la placa superior (imperial) Material de la placa superior Requisitos eléctricos Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15403610 7,25 x 7,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
15463600 4,25 x 4,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz AUS/CN/UE/Reino Unido cada uno
15453620 10,25 x 10,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403610 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S88857105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    320.00€ / paquete de 1
    Ahorro 26.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Obtenga un control de agitación preciso para sus protocolos rutinarios.
Obtenga un control preciso de agitación para los protocolos rutinarios mediante los agitadores digitales de la serie Thermo Scientific™ Cimarec+™. Los agitadores de la serie Cimarec+ están disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Protección contra salpicaduras opcional
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1500 rpm
Material de la placa superior Cerámica
Capacidad 4 L
Pantalla LED
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm)
Área de la superficie de la placa superior (imperial) 7,25 x 7,25 in
Área de la superficie de la placa superior (métrico) 18,4 x 18,4 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Incluye 3 cables de alimentación
Tipo Agitador
Peso con embalaje (imperial) 12,1 lb
Peso con embalaje (métrico) 5,5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Garantía: sujeto a 3 años de garantía.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.