Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mononucleosis infecciosa& Agitadores Maxi Direct
Código de producto. 10594745 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Maxi Direct
Variomag MICRO/RM
Velocidad:
De 80 a 2000 rpm
Variable
Tensión:
100/240 V
230 V
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Velocidad Tensión Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10594745 Variomag MICRO/RM Variable 230 V UE cada uno
10524222 Maxi Direct De 80 a 2000 rpm 100/240 V Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10594745 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50096340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    547.00€ / paquete de 1
    Ahorro 48.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Garantice la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento con estos agitadores Mono y Maxi Direct, con mantenimiento al 100 % sin desgaste.
Garantice la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento con Thermo Scientific™ Cimarec™ Mononucleosis infecciosa& Agitadores Maxi Direct que son 100% libres de mantenimiento y desgaste. Con potentes imanes y sin piezas móviles, estos agitadores de accionamiento inductivo son la elección perfecta para sus necesidades generales de laboratorio
Características:
  • Superficies de trabajo grandes y lisas de fácil limpieza
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • La aceleración de inicio gradual es suave y garantiza un acoplamiento magnético óptimo
  • Los ajustes de potencia regulables son independientes de la velocidad de control que reduce el consumo de energía y disminuye el calor disipado
  • Las condiciones de funcionamiento son de - 10 ° a + 40 °C al 95 % de HR
Agitador Mono Direct:
  • Diseño de mando giratorio fácil de usar
  • Carcasa de acero inoxidable resistente con revestimiento en polvo
  • Velocidades de agitación de hasta 1200 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 3 l
  • Grado de protección IP32
Agitadores Maxi Direct:
  • Control por microprocesador preciso con pantalla digital brillante
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a los productos químicos y fácil de limpiar
  • Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
  • Agitación suave y uniforme de tan solo 80 rpm
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 5 l
  • Protección de grado IP62; limpieza sencilla con agua corriente
Incluye:
Las unidades de 100-240 V contienen un conjunto de cables con varios conectores.
Garantía: 5 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad Variable
Tensión 230 V
Tipo de tapón UE
Descripción Unidad de agitación hasta 200 °C; para Variomag MICRO/RM
Modelo Variomag MICRO/RM
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o producto