Learn More
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ Mobil Direct, 150 l, 230 V Euro, con controlador integrado
Código de producto. 10019390 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
150 L
200 L
600 L
Tensión:
230 V
Tipo de tapón:
Reino Unido
UE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
13 × 13 × 3,4 in (330 × 330 × 80 mm)
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tensión Tipo de tapón Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10019390 150 L 230 V UE 13 × 13 × 3,4 in (330 × 330 × 80 mm) cada uno
12967206 150 L 230 V Reino Unido 13 × 13 × 3,4 in (330 × 330 × 80 mm) cada uno
11726647 200 L - - 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in) 1 PCS
11994257 600 L - - 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10019390 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50088128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones de gran volumen con la excepcional potencia de agitación de los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Realice aplicaciones de gran volumen con la excepcional potencia de agitación de los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct. Los Mobil 200 y 600 requieren la unidad de control Telemodul 40 M o Telemodul 80 M.
Características:
  • La función de parada rápida detiene la transmisión en menos de tres segundos, lo que minimiza los ciclos posteriores y el riesgo de rotura del recipiente
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a los productos químicos y fácil de limpiar
  • Velocidades de agitación de 100 a 1000 rpm
Mobil Direct:
  • Agita hasta 150 l
  • El par de torsión máximo por eje es de 30 Ncm
  • Cuenta con un controlador integrado con ajustes de potencia regulables
  • Condiciones de funcionamiento: de -10 °C a +40 °C al 95 % de HR
  • Protección de grado IP64; limpieza sencilla con agua corriente
Mobil 200:
  • Agita hasta 200 l
  • El par de torsión máximo por eje es de 50 Ncm
  • Condiciones de funcionamiento: de - 10 °C a + +56 °C al 100 % de HR
  • Protección de grado IP65; limpieza sencilla con agua corriente
Mobil 600:
  • Agita hasta 600 l
  • El par de torsión máximo por eje es de 50 Ncm
  • Condiciones de funcionamiento: de - 10 °C a + +56 °C al 100 % de HR
  • Protección de grado IP65; limpieza sencilla con agua corriente
Requiere:
Los modelos Mobil 200 y 600 requieren el controlador Telemodul 40M o 80M (se piden por separado). La Mobil Direct incluye un controlador integrado; no requiere un controlador externo.
Recomendada para:
Para uso en planta piloto o integradas con equipo de procesamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 1000 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 150 L
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Vataje 40 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 × 13 × 3,4 in (330 × 330 × 80 mm)
Altura (imperial) 3,4 in
Altura (métrico) 80 mm
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm
Anchura (imperial) 13 in
Anchura (métrico) 330 mm
Tipo de tapón UE
Certificaciones/conformidad CE
Descripción Mobil Direct; capacidad: 150 L; 230 V Euro; con controlador integrado
Modelo Mobil Direct
Clase de protección IP64, IP32
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 35,2 lb
Peso (métrico) 16 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.