Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla para tubos de ensayo Cimarec™ i, para tubos de 16 mm
Código de producto. p-4531301 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 16 mm en agitadores de la serie Telesystem
Tubos de 20 mm en agitadores de la serie Telesystem
Tubos de 25 mm en agitadores de la serie Telesystem
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10611154 Tubos de 16 mm en agitadores de la serie Telesystem cada uno
10734814 Tubos de 20 mm en agitadores de la serie Telesystem cada uno
10681334 Tubos de 25 mm en agitadores de la serie Telesystem cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10611154 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50087955
Utilice las gradillas de tubos de ensayo Thermo Scientific™ Cimarec™ i con agitadores de la serie Telesystem.
Utilice las gradillas de tubos de ensayo Thermo Scientific™ Cimarec™ i con agitadores de la serie Telesystem.
  • Las gradillas de tubos de ensayo de acero inoxidable garantizan que los tubos de ensayo queden centrados de forma precisa sobre puntos de agitación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de 16 mm en agitadores de la serie Telesystem
Tipo Rack para tubos de ensayo
Material Acero inoxidable