Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras Cimarec+™
Código de producto. 15443620 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Cerámica
Tamaño:
26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg)
4,25 x 4,25 pulg.
7,25 x 7,25 in
tipo de tapón:
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo AUS, Estilo CN
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño tipo de tapón Tamaño de la unidad
15443620 Cerámica 26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg) Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China cada uno
15443600 Cerámica 4,25 x 4,25 pulg. Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China cada uno
15493600 Cerámica 7,25 x 7,25 in Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China cada uno
16099581 Aluminio 7,25 x 7,25 in Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo AUS, Estilo CN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15443620 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor HP88850105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    520.00€ / paquete de 1
    Ahorro 45.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Consiga una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ Cimarec+™ ofrece un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. La serie Cimarec+ está disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Garantía: 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg)
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 400 °C
Altura (imperial) 4 pulg
Longitud (imperial) 16,2 in
Peso (imperial) 16 lb
Anchura (imperial) 11,3 in
Altura (métrico) 10,2 cm
Longitud (métrico) 41,1 cm
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (métrico) 28,7 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo) t
Incluye (3) Cables de alimentación
tipo de tapón Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Garantía 3 años
Pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,2 x 11,3 x 4 pulg (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.