Learn More
CIM 0216, TRC
Código de producto. 17951765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951765 10 mg 10 miligramos
17910745 5 mg 5 miligramos
17921345 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44155010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1031496-06-6
Fórmula molecular C21 H21 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 347.41
Sinónimo 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide, CIM 0216
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidro-2H-quinolina-1-il)-N-(5-metilisoxazol-3-il)-2-fenil-acetamida
SMILES Cc1onc(NC(=O)C(N2CCCc3ccccc23)c4ccccc4)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-alpha-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N3O2/c1-15-14-19(23-26-15)22-21(25)20(17-9-3-2-4-10-17)24-13-7-11-16-8-5-6-12-18(16)24/h2-6,8-10,12,14,20H,7,11,13H2,1H3,(H,22,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1634