Learn More
R&D Systems™ CIM 0216
Código de producto. 18771598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18771598 50 mg 50 miligramos
18743939 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18771598 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5521/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1272.52€
    1144.50€ / 50 miligramos
    Ahorro 128.02€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective TRPM3 agonist
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
CAS 1031496-06-6
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo TRPM Agonists
Fórmula molecular C21H21N3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.41
Pureza >98%