Learn More
Cilostazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cilostazol |
| CAS | 73963-72-1 |
| Fórmula molecular | C20 H27 N5 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Cilostazol, Cilostazole, OPC 13013, OPC 21, Pletaal, Pletal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26) |
| SMILES | O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 6-[4-(1-ciclohexiltetrazol-5-il)butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 369.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.2165 |