Learn More
Cilostazol, MedChemExpress
Código de producto. 16463377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463377 50 mg 50 miligramos
16417326 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16463377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17464
MedChemExpress Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.
Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilostazol
CAS 73963-72-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27N5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo OPC 13013
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (135.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(OCCCCC3=NN=NN3C4CCCCC4)C=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 369.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.46
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation