Learn More
Cilostazol, LoGiCal
Código de producto. 30464166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464166 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464166 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0796.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilostazol
CAS 73963-72-1
Nombres de analitos o componentes Cilostazol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H27 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Cilostazol, Cilostazole, OPC 13013, OPC 21, Pletaal, Pletal
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
Nombre IUPAC 6-[4-(1-ciclohexiltetrazol-5-il)butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 369.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.2165 g/mol