Learn More
Cilostazol-d4, TRC
Código de producto. 30368688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30368688 10 mg
30361541 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44150310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215541-47-1
Fórmula molecular C20H23D4N5O2
Peso molecular (g/mol) 373.49
Sinónimo 6-[4-(1-Cyclohexyl-d4-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC-13013-d4, Pletal-d4
Nombre IUPAC 6-[4-[1-(2,2,6,6-tetradeuteriociclohexil)tetrazol-5-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES O=C(N1)CCC2=C1C=CC(OCCCCC3=NN=NN3C4C([2H])([2H])CCCC4([2H])[2H])=C2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cilostazol-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)/i6D2,7D2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.