Learn More
Cilostazol-d4, TRC
Código de producto. 30361541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30361541 1 mg
30368688 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4415031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215541-47-1
Fórmula molecular C20H23D4N5O2
Peso molecular (g/mol) 373.49
Sinónimo 6-[4-(1-Cyclohexyl-d4-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC-13013-d4, Pletal-d4
Nombre IUPAC 6-[4-[1-(2,2,6,6-tetradeuteriociclohexil)tetrazol-5-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES O=C(N1)CCC2=C1C=CC(OCCCCC3=NN=NN3C4C([2H])([2H])CCCC4([2H])[2H])=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilostazol-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)/i6D2,7D2