Learn More
Cilostazol-d11, TRC
Código de producto. 30179425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179425 1 mg 1 miligramo
30179374 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4415021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073608-02-2
Fórmula molecular C20H16D11N5O2
Peso molecular (g/mol) 380.52
Sinónimo Cilostazol D11
Nombre IUPAC 6-[4-[1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriociclohexil)tetrazol-5-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(n2nnnc2CCCCOc3ccc4NC(=O)CCc4c3)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilostazol-D11
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,16D