Learn More
Cilostamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406839 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15406839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65319.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Un inhibidor selectivo permeable a las células de la fosfodiesterasa inhibida por cGMP
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilostamide
CAS 68550-75-4
Color Blanco
Fórmula molecular C20H26N2O3
Número MDL MFCD00673958
Cantidad 10 mg
Sinónimo cilostamide, ciloalamide, cilostamide inn, cilostamidum inn-latin, cilostamida inn-spanish, n-cyclohexyl-n-methyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy butyramide, chembl34431, n-cyclohexyl-n-methyl-4-2-oxo-1h-quinolin-6-yl oxy butanamide, butanamide, n-cyclohexyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolinyl oxy-n-methyl, dsstox_cid_25140
Clave InChI UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOC2=CC3=C(C=C2)NC(=O)C=C3
Nombre IUPAC N-ciclohexil-N-metil-4-[(2-oxo-1H-quinolin-6-il)oxi]butanamida
Peso molecular (g/mol) 342.439
PubChem CID 2753
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.43
Forma física Polvo