Learn More
R&D Systems™ Cilostamide
Código de producto. 30001406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001406 10 mg 10 miligramos
18094932 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001406 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0915/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.34€
    222.60€ / 10 miligramos
    Ahorro 22.74€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PDE3 inhibitor
150Selective inhibitor of type III phosphodiesterase (PDE3). Displays moderate selectivity for PDE3A isozyme vs. PDE3B (IC50 values are 0.027 and 0.050 μM for PDE3A and PDE3B respectively). Inhibits ADP-induced platelet aggregation (IC50 = 16.8 μM); antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68550-75-4
Fórmula molecular C20H26N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilostamide
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.44
Pureza >98%
Peso molecular 342.439