Learn More
Cilomilast, MedChemExpress
Código de producto. 16470507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16470507 50 mg 50 miligramos
16464158 10 mg 10 miligramos
16436867 5 mg 5 miligramos
16435126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10790
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Cilomilast (SB-207499) is a potent, selective and orally active inhibitor of Phosphodiesterase 4 (PDE4), with IC50s of ∼100 and 120 nM for LPDE4 and HPDE4, respectively.
Cilomilast shows selectivity for PDE4 over PDE1, PDE2, PDE3 and PDE5 (IC50=74, 65, >100, and 83 μM, respectively). Cilomilast has anti-inflammatory and immunomodulatory effects and can be used for thr research of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilomilast
CAS 153259-65-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo SB-207499
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.19 mM)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@@](C#N)(CC1)C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)O
Peso molecular (g/mol) 343.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.42
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation