Learn More
Cilofungina, TRC
Código de producto. 30351927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351927 2.5 mg -
30353329 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4414002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79404-91-4
Fórmula molecular C49H71N7O17
Peso molecular (g/mol) 1030.12
Sinónimo 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-(octyloxy)benzoyl]-L-ornithine]-echinocandin B, 1H-Dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacycloheneicosine Cyclic Peptide derivative, Antibiotic LY 121019, L 646991, (2alpha,3beta,4beta)-(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-(octyloxy)benzoyl]-L-ornithyl-L-threonyl-trans-4-hydroxy-L-prolyl-(S)-4-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-L-threonyl-L-threonyl-3-hydroxy-4-methyl-L-proline Cyclic (6-1)-peptide, LY 121019
Nombre IUPAC N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)-6-[(1S,2S)-1,2-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)etilo]-11,20,21,25-tetrahidroxi-3,15-bis[(1R)-1-hidroxietilo]-26-metil-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexazatriciclo[22.3.0.09,13]heptacosano-18-il]-4-octoxibenzamida
SMILES CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](C)CN3C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)CN4C(=O)[C@@H](NC2=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c5ccc(O)cc5)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilofungin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C49H71N7O17/c1-5-6-7-8-9-10-19-73-31-17-13-28(14-18-31)42(65)50-32-21-34(61)45(68)54-47(70)38-39(62)24(2)22-56(38)49(72)36(26(4)58)52-46(69)37(41(64)40(63)27-11-15-29(59)16-12-27)53-44(67)33-20-30(60)23-55(33)48(71)35(25(3)57)51-43(32)66/h11-18,24-26,30,32-41,45,57-64,68H,5-10,19-23H2,1-4H3,(H,50,65)(H,51,66)(H,52,69)(H,53,67)(H,54,70)/t24-,25+,26+,30+,32-,33-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,45+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1029.4906