Learn More
Cilofexor, MedChemExpress
Descripción
Cilofexor (GS-9674) is a potent, selective and orally active nonsteroidal FXR agonist with an EC50 of 43 nM. Cilofexor has anti-inflammatory and antifibrotic effects. Cilofexor has the potential for primary sclerosing cholangitis (PSC) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cilofexor |
| CAS | 1418274-28-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H22Cl3N3O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | GS-9674 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (85.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(C2(CN(C3=CC(C(O)=O)=CC=N3)C2)O)C=CC(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C(C(Cl)=CC=C6)=C6Cl)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 586.85 |
| Mostrar más |