Learn More
Cilnidipina, TRC
Código de producto. 30137047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137047 100 mg 100 miligramos
30136459 25 mg 25 miligramos
30011746 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC441375100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132203-70-4
Fórmula molecular C27 H28 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 492.52
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl] ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl (2E)-3-phenyl-2-propenyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 3-phenyl-2-propenyl ester, (E)-(±)-, (±)-FRC 8653, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 3-phenyl-2-propenyl ester, (E)-, Atelec, Cilacar 10, Cilnidipine, Cinaldipine, Cinalong, FRC 8653, FRG 8653, Siscard
Nombre IUPAC 3-O-(2-metoxietil) 5-O-[(E)-3-fenilprop-2-enilo] 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC\C=C\c3ccccc3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilnidipine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.1897