Learn More
Cilnidipine, R&D Systems™
Código de producto. 18762634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18762634 10 mg 10 miligramos
18732594 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18762634 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 2629/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Ca2+ channel blocker (dual L/N-type)
Dual L- and N-type calcium channel blocker that displays antihypertensive, sympatholytic and neuroprotective activity. Lowers mean blood pressure and reduces the size of cerebral infarction in the rat model of focal brain ischemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132203-70-4
Fórmula molecular C27H28N2O7
Peso molecular (g/mol) 492.528
Clave InChI KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
Sinónimo cilnidipine, cinalong, atelec, siscard, cilnidipine inn, cinaldipine, 3-cinnamyl 5-2-methoxyethyl 2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, atelec tn, +--e-cinnamyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 2e-3-phenyl-2-propenyl ester
PubChem CID 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Nombre IUPAC 3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-[(E)-3-phenylprop-2-enyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCC=CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilnidipine
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.52
Porcentaje de pureza >99%
Línea de productos Tocris