Learn More
Cilnidipine, MedChemExpress
Código de producto. 16467286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16467286 100 mg 100 miligramos
16453337 50 mg 50 miligramos
16407328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17404
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilnidipine
CAS 132203-70-4
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N2O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo FRC-8653
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.04 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OCCOC
Peso molecular (g/mol) 492.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.52
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation