Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipino, 99 %
Código de producto. 15761779 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15761779 5 g 5 g
15751779 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15761779 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461750050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132203-70-4 | C27H28N2O7 | 492.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132203-70-4
Fórmula molecular C27H28N2O7
Peso molecular (g/mol) 492.52
Clave InChI KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJONA-N
PubChem CID 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilnidipine
Punto de fusión 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.52
Porcentaje de pureza 99%