Learn More
Ciliobrevin A, MedChemExpress
Código de producto. 16479716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479716 50 mg 50 miligramos
16463168 10 mg 10 miligramos
16434456 100 mg 100 miligramos
16405907 5 mg 5 miligramos
16402656 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100790
MedChemExpress Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.
Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciliobrevin A
Forma física Solid
CAS 302803-72-1
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H9Cl2N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo HPI-4
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O)=C(N2)\NC3=C(C=CC=C3)C2=O
Peso molecular (g/mol) 358.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.18
Porcentaje de pureza 98.57%