Learn More
Tocris Bioscience™ Ciliobrevin A
Descripción
Ciliobrevin A is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist; blocks Sonic hedgehog (Shh)-induced Hh pathway activation (IC50 = 7 μM) downstream of Smo. Perturbs primary cilia formation; inhibits cytoplasmic AAA+ ATPase dynein-dependent microtubule gliding and ATPase activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-α-(3,4-4-oxo-2(1H)-quinazolinylidene)-β-oxobenzenepropanenitrile |
| CAS | 302803-72-1 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C17H9Cl2N3O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 358.18 |