Learn More
Tocris Bioscience™ Ciliobrevin A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18719026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18719026 25 mg 25 miligramos
18745706 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18719026 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4529/25
Hedgehog (Hh) pathway antagonist, inhibits ciliogenesis; also inhibits dynein
Ciliobrevin A is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist; blocks Sonic hedgehog (Shh)-induced Hh pathway activation (IC50 = 7 μM) downstream of Smo. Perturbs primary cilia formation; inhibits cytoplasmic AAA+ ATPase dynein-dependent microtubule gliding and ATPase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-α-(3,4-4-oxo-2(1H)-quinazolinylidene)-β-oxobenzenepropanenitrile
CAS 302803-72-1
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C17H9Cl2N3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 358.18
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.