Learn More
Tocris Bioscience™ Cilengitide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18706596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18706596 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18706596 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5870/10
Potent and selective inhibitor of integrins αvβ3 and αvβ5
Potent and selective inhibitor of integrins αvβ3 and αvβ5 (IC50 values are 4.1 and 70 nM, respectively). Exhibits ∽10-fold selectivity over gpIIb/IIIa. Increases endothelial monolayer permeability. Also exhibits antiangiogenic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 95%
CAS 188968-51-6
Contenido y almacenamiento Store at −20°C
Peso molecular 588.666