Learn More
Cilengitide, MedChemExpress
Código de producto. 16473047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473047 50 mg 50 miligramos
16459537 5 mg 5 miligramos
16417066 100 mg 100 miligramos
16406998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16141
MedChemExpress Cilengitide (EMD 121974) is a potent and selective inhibitor of the integrins ανβ3 and ανβ5. Cilengitide inhibits binding of isolated ανβ3 and ανβ5 to Vitronectin with an IC50 value of 4 and 79 nM, respectively .
Cilengitide (EMD 121974) is a potent and selective inhibitor of the integrins ανβ3 and ανβ5. Cilengitide inhibits binding of isolated ανβ3 and ανβ5 to Vitronectin with an IC50 value of 4 and 79 nM, respectively .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilengitide
Forma física Solid
CAS 188968-51-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H40N8O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo EMD 121974
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (169.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (74.75 mM)
SMILES O=C(NCC(N[C@H](C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(N([C@H]2C(C)C)C)=O)=O)CC(O)=O)=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC2=O
Peso molecular (g/mol) 588.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.66
Porcentaje de pureza 95.18%