Learn More
Cilazaprilat, TRC
Código de producto. 30136416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136416 25 mg 25 miligramos
17998974 10 mg 10 miligramos
17988764 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44121025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90139-06-3
Sinónimo Cilazapril Imp. B (EP)∣6H-Pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid, 9-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]octahydro-10-oxo-, (1S,9S)-∣6H-Pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid, 9-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]octahydro-10-oxo-, [1S-[1α,9α(R*)]]-∣(1S,9S)-9-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]octahydro-10-oxo-6H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid∣Cilazaprilat∣Ro 31-3113
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Fórmula molecular C20H27N3O5
Peso molecular 389.45
Clave InChI UVAUYSRYXACKSC-ULQDDVLXSA-N
SMILES OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@H]1CCCN2CCC[C@H](N2C1=O)C(O)=O
Nombre IUPAC (1S,9S)-9-{[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino}-10-oxo-octahydro-1H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid
Tipo de producto API
Cantidad 25 mg
Peso molecular (g/mol) 389.45
Referencias Natoff, I.L., et al.: J. Cardiovasc. Pharmacol., 7, 569 (1985)∣Szucs, T., et al.: Drugs, 41, Suppl.1, 18 (1991)∣Pordy, R.C., et al.: Cardiology, 86, 41 (1995)