Learn More
Cilazapril, TRC
Specifications
Specifications
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C22H33N3O6 |
| Número MDL | MFCD00865788 |
| Peso molecular | 417.5 |
| Clave InChI | JQRZBPFGBRIWSN-YOTVLOEGSA-N |
| SMILES | O.CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@H]1CCCN2CCC[C@H](N2C1=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (1S,9S)-9-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}-10-oxo-octahydro-1H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid hydrate |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 50 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 435.52 |
| Show More |