Learn More
Cilazapril monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16468278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468278 10 mg 10 miligramos
16458006 100 mg 100 miligramos
16444167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0043A
MedChemExpress Cilazapril Monohydrate is a angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor used for the treatment of hypertension and congestive heart failure.
Cilazapril Monohydrate is a angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor used for the treatment of hypertension and congestive heart failure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilazapril monohydrate
Forma física Powder
CAS 92077-78-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H33N3O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Ro 31-2848 monohydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.62 mM)
SMILES O=C([C@@H]1CCCN2N1C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)CCC2)=O)O.O
Peso molecular (g/mol) 435.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.51
Porcentaje de pureza 99.83%