Learn More
Cilastatina, TRC
Código de producto. 30135815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135815 100 mg 100 miligramos
30134295 50 mg 50 miligramos
17948394 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC441100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82009-34-5
Fórmula molecular C16 H26 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 358.45
Sinónimo 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]-2-[[(2,2-dimethylcyclopropyl)carbonyl]amino]-, [R-[R*,S*-(Z)]]-, (2Z)-7-[[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-2-heptenoic acid, Cilastatin, Cilastin
Nombre IUPAC (Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxietil]sulfanilo-[[(1S)-2,2-dimetilciclopropanocarbonil]amino]hept-2-enóico
SMILES CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilastatin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O5S/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)/b12-6-/t10-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1562