Learn More
Cilastatina sódica, Mikromol™
Descripción
Cilastatina sódica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cilastatin sodium |
| CAS | 81129-83-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Cilastatin sodium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N2 O5 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cilastatin sodium, Sodium (Z)-7-[[(R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-enoate, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, sodium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]-2-[[(2,2-dimethylcyclopropyl)carbonyl]amino]-, monosodium salt, [R-[R*,S*-(Z)]]-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monosodium salt, (2Z)- (9CI), Cilastatin sodium salt, L 642957, MK 791 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxietil]sulfanil-2-[[(1S)-2,2-dimetilciclopropanocarbonil]amino]hept-2-enoato |
| Mostrar más |