Learn More
Cilastatina sódica 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313261 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313261 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11666340WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilastatin sodium
CAS 81129-83-1
Nombres de analitos o componentes Cilastatin sodium
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H25 N2 O5 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cilastatin sodium, Sodium (Z)-7-[[(R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-enoate, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, sodium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]-2-[[(2,2-dimethylcyclopropyl)carbonyl]amino]-, monosodium salt, [R-[R*,S*-(Z)]]-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monosodium salt, (2Z)- (9CI), Cilastatin sodium salt, L 642957, MK 791
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
SMILES [Na+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxietil]sulfanil-2-[[(1S)-2,2-dimetilciclopropanocarbonil]amino]hept-2-enoato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 380.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1382 g/mol