Learn More
Cilastatin, MedChemExpress
Código de producto. 16488036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488036 100 mg 100 miligramos
16458308 10 mg 10 miligramos
16424197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0166
MedChemExpress Cilastatin (MK0791) is a reversible, competitive renal dehydropeptidase I inhibitor with an IC50 of 0.1 μM. Cilastatin inhibits the bacterial metallob-lactamase enzyme CphA with an IC50 of 178 μM. Cilastatin is an antibacterial adjunct.
Cilastatin (MK0791) is a reversible, competitive renal dehydropeptidase I inhibitor with an IC50 of 0.1 μM. Cilastatin inhibits the bacterial metallob-lactamase enzyme CphA with an IC50 of 178 μM. Cilastatin is an antibacterial adjunct.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilastatin
Forma física Solid
CAS 82009-34-5
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26N2O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MK0791
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (278.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C(NC([C@@H]1C(C)(C)C1)=O)=C/CCCCSC[C@H](N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 358.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.45
Porcentaje de pureza 99.37%