Learn More
Sal de Amonio de Cilastatina, TRC
Código de producto. 30132786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132786 2.5 g 2.50 g
30007231 10 mg 10 miligramos
30012877 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4411102.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877674-82-3
Fórmula molecular C16 H25 N2 O5 S . H4 N
Peso molecular (g/mol) 375.484
Sinónimo 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, ammonium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monoammoniu
Nombre IUPAC azanio; (Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxietil]sulfanilo-[[(1S)-2,2-dimetilciclopropanocarbonil]amino-hept-2-enoato
SMILES [NH4+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilastatin Ammonium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O5S.H3N/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);1H3/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.183
Porcentaje de pureza >95%