Learn More
Sal de Amonio de Cilastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cilastatin Ammonium Salt |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2O5S.H3N/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);1H3/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.183 |
| Porcentaje de pureza | >95% |