Learn More
CIL56, CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,7-bis(1-piperidylsulfonyl)fluoren-9-one oxime |
| CAS | 300802-28-2 |
| Fórmula molecular | C23 H27 N3 O5 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CIL56, CA3, 2,7-bis(piperidinosulfonyl)-9H-fluoren-9-one oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27N3O5S2/c27-24-23-21-15-17(32(28,29)25-11-3-1-4-12-25)7-9-19(21)20-10-8-18(16-22(20)23)33(30,31)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15-16,27H,1-6,11-14H2 |
| SMILES | ON=C1c2cc(ccc2c3ccc(cc13)S(=O)(=O)N4CCCCC4)S(=O)(=O)N5CCCCC5 |
| Nombre IUPAC | 2,7-bis(1-piperidilsulfonil)fluoren-9-ona oxima |
| Peso molecular (g/mol) | 489.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.1392 |