Learn More
CIL56, MedChemExpress
Código de producto. 16497267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497267 5 mg 5 miligramos
16460857 50 mg 50 miligramos
16455406 100 mg 100 miligramos
16443126 25 mg 25 miligramos
16434558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112063
MedChemExpress CIL56 is a potent and selective ferroptosis inducer. Ferroptosis is an iron-dependent form of regulated cell death (RCD).
CIL56 is a potent and selective ferroptosis inducer. Ferroptosis is an iron-dependent form of regulated cell death (RCD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CIL56
CAS 300802-28-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O5S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (85.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(S(=O)(N4CCCCC4)=O)C=C3)/C2=N\O)(N5CCCCC5)=O
Peso molecular (g/mol) 489.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.61
Porcentaje de pureza 97.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death