Learn More
CIL-102, Alfa Aesar™
Código de producto. 15416199
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15416199 10 mg Frasco de plástico 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15416199
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64094.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CIL-102
CAS 479077-76-4
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C19H14N2O2
Número MDL MFCD08277043
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-4-furo 2,3-b quinolin-4-ylamino phenyl ethanone, cil hplc , solid, ethanone, 1-4-furo 2,3-b quinolin-4-ylamino phenyl
Clave InChI VJDPGTFIMDGXDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC2=C3C=COC3=NC4=CC=CC=C42
Nombre IUPAC 1-[4-(furo[2,3-b]quinolin-4-ilamino)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 302.333
PubChem CID 404353
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.33
Forma física Polvo